4-Pentylcyclohexanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B22088.09
B22088.18
B22088.09EA
90.8
CHF
B22088.09
B22088.18
4-Pentylcyclohexanon ≥98%
4-Pentylcyclohexanone
Purity: 98+%
CAS No.: 61203-83-6
Molecular Formula: C11H20O
Formula Weight: 168.28
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00059581
Formel:
C₁₁H₂₀O Dichte: 0.89 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059581 CAS-Nummer: 61203-83-6 EINECS: 406-670-4 UN: 3082 ADR: 9,III |