(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranosid
Lieferant: Molekula
MOLEM79358495EA 0 CHF
MOLEM79358495
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranosid
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranosid
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
MDL Number: MFCD00064088
CAS-Nummer: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3