Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: CI 75470
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C6152-25GEA 528 CHF
C6152-25G
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure), Sigma-Aldrich®
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
MW: 492,389 g/mol
MDL Number: MFCD00167028
CAS-Nummer: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4