Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: CI 75470
ROTH6859.1EA 75.3 CHF
ROTH6859.1
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
MW: 492,389 g/mol
MDL Number: MFCD00167028
CAS-Nummer: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4