Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure) alum lake of carminic acid, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carminic acid, Cochineal, Alum lake of Carminic Acid, Natural Red 4, FD and C Carmine, CI 75470, Carmine, calcium/aluminum lake
190200050 190200250 190201000
ACRO190200050EA 75.2 CHF
ACRO190200050 ACRO190200250 ACRO190201000
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure) alum lake of carminic acid, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Carmin (Calcium-Aluminium-Verlackung von Carminsäure)
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
MW: 492.389 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167028
CAS-Nummer: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Assay ≥42.0 % (Carminic acid)
Loss on drying ≤20 %
Ash ≤12 %