Methyl-D-glucopyranosid (Anomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40024.0005 8.40024.0100
8.40024.0005EA 27.2 CHF
8.40024.0005 8.40024.0100
Methyl-D-glucopyranosid (Anomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methyl-D-glucopyranosid (Anomerengemisch)
Formel: C₇H₁₄O₆
CAS-Nummer: 3149-68-6
EINECS: 221-581-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 600 g/l (25 °C)
Melting Point 155 - 165 °C
Molar Mass 194.18 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3