N-Ethylpropylamin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
14846.06
14846.14
14846.06EA
153
CHF
14846.06
14846.14
N-Ethylpropylamin ≥97%
N-Ethylpropylamin
Purity: 97+%
CAS No.: 20193-20-8
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2CH3
Formula Weight: 87.16
Flash Point: 4.4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.748
Boiling Point: 80-85°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00015198
Formel:
C₅H₁₃N MW: 87,16 g/mol Siedepunkt: 80…85 °C Dichte: 0.748 Flash-Pt: 4.4 °C (40 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015198 CAS-Nummer: 20193-20-8 EINECS: 243-573-4 ADR: 3,II |