2-Aminobenzamidoxim
Lieferant: Cayman Chemical
11062-500 11062-1 11062-5
CAYM11062-500EA 73.1 CHF
CAYM11062-500 CAYM11062-1 CAYM11062-5
2-Aminobenzamidoxim
2-Aminobenzamidoxim
Formel: C₇H₉N₃O
MDL Number: MFCD00492723
CAS-Nummer: 16348-49-5