4-Methoxythiobenzamid
Lieferant: Cayman Chemical
10552-500 10552-1 10552-5
CAYM10552-500EA 42.7 CHF
CAYM10552-500 CAYM10552-1 CAYM10552-5
4-Methoxythiobenzamid
4-Methoxythiobenzamid
Formel: C₈H₉NOS
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 155 °C
MDL Number: MFCD00040993
CAS-Nummer: 2362-64-3