Acetonitril 99,9 HPLC, gradient_grade_farUV
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
H33387.AU H33387.0F
H33387.AUEA 214 CHF
H33387.AU H33387.0F
Acetonitril 99,9 HPLC, gradient_grade_farUV
Acetonitril
Formel: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45.7 °C
Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM