Ethylacetat ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00789.1000 1.00789.2500
1.00789.1000EA 98 CHF
1.00789.1000 1.00789.2500
Ethylacetat ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Siedepunkt: 77.1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.02%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis