Cyclohexan 99,8, SupraSolv® GC_MS
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
MQ100
1.00667.1000 1.00667.2500
1.00667.1000EA 111 CHF
1.00667.1000 1.00667.2500
Cyclohexan 99,8, SupraSolv® GC_MS
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 81
Melting Pt: 7
Dichte: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.01%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis