Filterpapier, mittelschnell und schnell
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41255018 41250045
HECH41255018EA 28.1 CHF
HECH41255018 HECH41250045
Filterpapier, mittelschnell und schnell
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Gefaltetes Filterpapier für die Analyse von Fetten geeignet (aufgrund geringer etherlöslicher Rückstände)
  • Filterpapierbögen/gefaltete Papierbögen sind weich und mittelschnell
  • Filterpapierscheiben sind rauh und schnell
Zertifizierungen: Entsprechen DIN 53137