Filtrierflaschen mit Glas-Schlauchanschluss
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41270036 41270042 41270048 41270054
HECH41270036EA 105 CHF
HECH41270036 HECH41270042 HECH41270048 HECH41270054
Filtrierflaschen mit Glas-Schlauchanschluss
Kolben Saugflaschen
Flasche zur Vakuumanwendung, aus DURAN® Borosilikatglas.
  • Erlenmeyerform
  • Schlaucholive Ø 11 mm
  • Entspricht nicht den Anforderungen des ‚deutschen Produktsicherheitsgesetzes‘
ISO 6556