HPLC-Säulen, Syncronis™ HILIC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
97505-052130 97505-152130 97505-014001 97505-012101 97505-254630 97505-154630 97505-153030 97505-102130 97502-052130 97502-102130 97503-104630 97503-154630 97503-052130
HYPE97505-052130EA 1320 CHF
HYPE97505-052130 HYPE97505-152130 HYPE97505-014001 HYPE97505-012101 HYPE97505-254630 HYPE97505-154630 HYPE97505-153030 HYPE97505-102130 HYPE97502-052130 HYPE97502-102130 HYPE97503-104630 HYPE97503-154630 HYPE97503-052130
HPLC-Säulen, Syncronis™ HILIC
Chromatographiesäulen
Die Hydrophile Interaktionsflüssigkeitschromatografie (HILIC)-Technik bietet eine ergänzende Selektivität zur Umkehrphase. Mit der Fähigkeit, hochpolare und hydrophile Verbindungen zurückzuhalten, wurden diese Säulen entwickelt, um die Analyse von Verbindungen zu unterstützen, die mit herkömmlichen C18-Säulen traditionell nur schwer zurückzuhalten sind.
  • Der Zwitterion-Ligand ergibt eine neutrale, hochpolare Oberfläche
  • Keine Notwendigkeit für Ionenpaarreagenzien oder Derivatisierung
  • Hochreine Silica mit großer Oberfläche
Darüber hinaus enthält die hochorganische mobile Phase einen geringen Salzgehalt, wodurch sich Syncronis™ HILIC-Säulen ideal für den Einsatz in der Elektrospray-Massenspektroskopie eignen.
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 5%
pH range: 2 - 8