Labor-/Medienflaschen, Enghals, rund, Borosilikatglas, mit Schraubverschluss
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41330112 41330118 41330124 41330130 41330148 41330142 41330136
HECH41330112EA 9.7 CHF
HECH41330112 HECH41330118 HECH41330124 HECH41330130 HECH41330148 HECH41330142 HECH41330136
Labor-/Medienflaschen, Enghals, rund, Borosilikatglas, mit Schraubverschluss
Flaschen Glasflaschen
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Rund, mit Graduierung, DIN GL 45-Gewinde, Ausgießring und blauem PP-Schraubverschluss.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten