Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, DAkkS calibrated, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
DAKKS32138 DAKKS32148 DAKKS32164 DAKKS32162 DAKKS32154 DAKKS32120 DAKKS32128 DAKKS32108 DAKKS32105
BRNDDAKKS32138EA 175 CHF
BRNDDAKKS32138 BRNDDAKKS32148 BRNDDAKKS32164 BRNDDAKKS32162 BRNDDAKKS32154 BRNDDAKKS32120 BRNDDAKKS32128 BRNDDAKKS32108 BRNDDAKKS32105
Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, DAkkS calibrated, BLAUBRAND®
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, DE-M gekennzeichnet.
  • Inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • Justiert auf 'In'
  • Hauptpunkte-Ringteilung, Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Mit Ausguss und Sechskantfuß
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788