Büretten, gerader Hahn, Schellbachstreifen, mit USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
BRNDDAKKS12484EA 279 CHF
BRNDDAKKS12484 BRNDUSP12484 BRNDUSP12487 BRNDUSP12488 BRNDDAKKS12488
Büretten, gerader Hahn, Schellbachstreifen, mit USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein, BLAUBRAND®
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Kalibriert für höchste Präzision 'TD, Ex', Konformitätsbescheinigung
  • Schellbachstreifen, Ringmarken an den Hauptgraduierungen
  • Graduierungen und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe ermöglichen optimale Kombination von Beständigkeit und Ablesbarkeit
Länge: 800 mm