Aräometer-Zylinder
Lieferant: Witeg
WITG7.005.001EA 64 CHF
WITG7.005.001
Aräometer-Zylinder
Zylinder Aräometerzylinder
Zylinder, hergestellt aus PP, durchscheinend.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit Sehr gute Temperaturbeständigkeit Robust und stabil
Mit Ausguss und Überlaufkammer. Das garantiert, dass das Aräometer auch mit einem komplett gefüllten Zylinder gelesen werden kann.