Antistatische Auffanggurte, ATEX
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1015074 1015075
113-1275EA 599 CHF
113-1275 113-1276
Antistatische Auffanggurte, ATEX
Fallschutz Auffanggurte
Dieser Auffanggurt ist die perfekte Lösung für Höhenarbeiten in explosiven Atmosphären. Insbesondere für petrochemische und Bergbauumgebungen geeignet. Das antistatische Material verhindert das Risiko einer Entzündung der explosiven Atmosphäre durch eine elektrostatische Entladung und ermöglicht dadurch dem Benutzer, in diesen hochriskanten Umgebungen in völliger Sicherheit zu arbeiten.
  • Mit zwei Auffangösen (hinten und vorn): Vielseitig im Gebrauch
  • Schulter- und Beinriemen aus 45 mm Polyester-Gurtband (antistatisch) mit Stahlfäden im Gurtband, um