Vollmasken, Optifit
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1715021 1715011
111-0154EA 290 CHF
111-0154 111-0153
Vollmasken, Optifit
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Die wiederverwendbare Optifit APR-Klasse 2, Vollmaske bietet je nach aufgesetztem Filtertyp speziellen Atemschutz. Für optimalen Schutz wird die Verwendung von Aluminium- oder Kunststofffiltern (Klasse 2) empfohlen. Ein Einsatz sollte nur in ausreichend belüfteten Räumlichkeiten mit einem Sauerstoffvolumen von mindestens 17% erfolgen.
  • U-förmiger Maskenkörper mit Silikonrand für Komfort und Beständigkeit
  • Panorama-Visier sorgt für eine optimale Sicht zur Seite und nach unten
  • Sprechmembran für eine einfache Kommunikation
  • Ausatemventil – kein erneutes Einatmen
  • RD40-Anschluss
Zertifizierungen: EN 136:1998
Optifit + P3: NPF 1000
Optifit + Gaskanister: NPF 2000
Optifit + Gas P3 kombiniert: NPF 1000