Klebeband, Vinyl nach Industriestandard
Lieferant: Micronova
VWR®
MICR47B-15WHEA 784 CHF
MICR47B-15WH MICR47B-2DG 817-0219 817-0239 817-0236 817-0259 817-0237 MICR47B-2DB 817-0235 MICR47B-2TR 817-0232 817-0254 817-0250 817-0490 817-0227 817-0228 817-0225 817-0489 817-0226 817-0487 817-0223 817-0488 817-0224 817-0221 817-0243 817-0244 817-0222 817-0260 MICR47B-2YE
Klebeband, Vinyl nach Industriestandard
Klebebänder
Das Klebeband wurde unter Reinraumbedingungen auf eine Kunststoffrolle aufgerollt und einzeln in Schutzhüllen verpackt. Ideal für Anwendungen an Reifen und Rädern oder zur Farbkodierung, z. B. zur Sprühflaschenidentifikation.
  • Starke Haftung ohne Klebstoffreste beim Entfernen
  • Mit Reinraumstift beschreibbar
  • Verschiedene Farben erhältlich
Länge: 32,9 m