PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only-Rolle
Lieferant: NEW PIG
MAT442 MAT443
NEWPMAT442EA 81 CHF
NEWPMAT442 NEWPMAT443
PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only-Rolle
Absorptionsmaterial
Zusätzliche Perforationen ermöglichen die Erstellung maßgeschneiderter Mattengrößen ohne Schneiden. Einfach entlang der leicht zu trennenden Perforationen trennen, „rip“, und vor Ort anpassen, „fit“.
  • Zusätzliche Perforationen in unseren Rip-&-Fit-Matten erlauben das einfache Abreissen, „rip“, dieser PIG Oil-Only-Matte und ohne schneiden anpassen, „fit“, wo man sie benötigt
  • Egal wie Sie sie abreißen, diese Matte verfügt über die bewährte, achtlagige 100% PP-Konstruktion von PIG Mat
  • Spezielles Noppenmuster transportiert die Flüssigkeit schneller durch