Messzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas, mit DAkks-Zertifikat
Lieferant: HIRSCHMANN
2240175DKD 2240180DKD 2240190DKD 2240193DKD 2240154DKD 2240160DKD 2240170DKD 2240194DKD
HIRS2240175DKDEA 165 CHF
HIRS2240175DKD HIRS2240180DKD HIRS2240190DKD HIRS2240193DKD HIRS2240154DKD HIRS2240160DKD HIRS2240170DKD HIRS2240194DKD
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas, mit DAkks-Zertifikat
Zylinder Messzylinder
DURAN® Borosilikatglas, Klasse A.
  • Blaue Graduierung, Hauptpunkte mit Ringteilung
  • Sechskant-Glasfuß, Ausguss
  • Mit datierter Chargen-Identifikation
Mit DAkks-Zertifikat.