SE 250 Mighty Small II Mini Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit
Lieferant: Hoefer
HOEFSE250-10A-1.0EA 1180 CHF
HOEFSE250-10A-1.0 732-2973 732-1751 732-1752
SE 250 Mighty Small II Mini Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Das vertikale Mini-Elektrophoresesystem SE250 Mighty Small II wurde speziell für schnelles Screening und schnelle elektrophoretische Trennung konzipiert.
  • Maximale Glasplattengröße 10×8 cm
  • Effiziente aktive Kühlung gewährleistet scharfe Banden
  • Schnelle und einfache Montage
  • Erfordert sehr wenig Puffer
Einfach aufrüstbar auf SE260 (mit optionalem Zubehör), wodurch zusätzlich Gele von 10×8 und 10×10,5 cm aufgenommen werden können, was eine größere Vielfalt an vorgefertigten Geloptionen ermöglicht.
Lieferumfang: Das Komplettsystem umfasst: untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Stromkabeln, Gieß-Halterung mit Dichtungsset, 2 Sandwichgelhalterungen, 4 Nocken, 10 rechteckige Glasplatten (10×8 cm), 2 Aluminiumplatten mit Aussparungen (10×8 cm), 4 Federklemmen, 2 Kämme (10 Taschen, 0,75 mm dick) und 4 T-Spacer (0,75 mm dick), 2 Folien für die Well-Kennzeichnung und Geldichtung. Lieferumfang des Basissystems wie oben, jedoch ohne Kämme, Spacer und Gießapparatur, die alle separat bestellt werden können.