pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, Portavo® 902 und 904/904 ATEX
Lieferant: KNICK
902PH 904PH 904SET-PH 904XPHSET
665-0288EA 1650 CHF
665-0288 665-0289 662-1869 KNIC904XPHSET
pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, Portavo® 902 und 904/904 ATEX
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese intuitiven portablen Messgeräte mit analogen und digitalen Sensoreingängen sind geeignet für tägliche routinemäßige Messungen von pH/°C und mV. Ihre vielseitigen Funktionen, die Robustheit und die große Auswahl von Sensoren (analog und Memosens®) machen sie zur perfekten Wahl sowohl für Labor- als auch Prozessanwendungen. Wasserdicht gemäß IP 66/IP 67.
  • Gehäuse aus hochstabilem Kunststoff für rauen Industrieeinsatz
  • Integrierte Klappe schützt das Display und dient gleichzeitig als Labor-Aufsteller
  • Mit analogem Sensoreingang (DIN) und