Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: NSC 5064, Luminol, 5-Amino-2,3-Dihydro-1,4-Phthalazinedione, 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
4203.1 4203.2
ROTH4203.1EA 74.3 CHF
ROTH4203.1 ROTH4203.2
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
MDL Number: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4