Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Lieferant: EUROCLONE
EMR165005 EMR165010 EMR165025
EURLEMR165005EA 0 CHF
EURLEMR165005 EURLEMR165010 EURLEMR165025
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
MDL Number: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4