Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB)
Lieferant: Roth Carl
9920.1 9920.2
ROTH9920.1EA 83.9 CHF
ROTH9920.1 ROTH9920.2
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB)
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB)
Formel: C₁₄H₁₆BNO
MDL Number: MFCD00014823
CAS-Nummer: 524-95-8
EINECS: 208-366-5