Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
100065.100EA
246
CHF
100065.100
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB), Millipore®
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB)
Formel:
C₁₄H₁₆BNO MW: 225,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014823 CAS-Nummer: 524-95-8 EINECS: 208-366-5 |