Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A16606.06EA 152 CHF
A16606.06 A16606.14
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB) 98%
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB)
Formel: C₁₄H₁₆BNO
MW: 225,1 g/mol
Melting Pt: 187…190 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014823
CAS-Nummer: 524-95-8
EINECS: 208-366-5