Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
155420050 155420100 155420250
ACRO155420050EA 97.7 CHF
ACRO155420050 ACRO155420100 ACRO155420250
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB) 98%
Diphenylborsäure(2-aminoethyl)ester (2-APB)
Formel: C₁₄H₁₆BNO
Melting Pt: 190…194 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014823
CAS-Nummer: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %