Nalidixinsäure
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
ROTH8780.1EA
0
CHF
ROTH8780.1
Nalidixinsäure
Nalidixinsäure
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₃ MW: 232,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006884 CAS-Nummer: 389-08-2 EINECS: 206-864-7 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)