Nalidixinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
EHERC15412000EA 116 CHF
EHERC15412000
Nalidixinsäure
Nalidixinsäure
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006884
CAS-Nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7