Benzo[k]fluoranthen
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20580000EA 116 CHF
EHERC20580000
Benzo[k]fluoranthen
Benzo[k]fluoranthen
Formel: C₂₀H₁₂
MDL Number: MFCD00046287
CAS-Nummer: 207-08-9
EINECS: 205-916-6