Benzo[k]fluoranthen
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILULM24170.1EA 723 CHF
PROOCILULM24170.1
Benzo[k]fluoranthen
Benzo[k]fluoranthen
Formel: C₂₀H₁₂
MDL Number: MFCD00046287
CAS-Nummer: 207-08-9
EINECS: 205-916-6