1,3,2-Benzodioxaborol (Catecholboran) ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L14998.14EA 347 CHF
L14998.14 L14998.06
1,3,2-Benzodioxaborol (Catecholboran) ≥97%
1,3,2-Benzodioxaborol (Catecholboran)
Formel: C₆H₅BO₂
MW: 119,92 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (50 mmHg)
Melting Pt: 12 °C
Dichte: 1,125
Flash-Pt: 2 °C (35 °F)
MDL Number: MFCD00005846
CAS-Nummer: 274-07-7
EINECS: 205-991-5
UN: 2924
ADR: 3,II