L(-)-Carnitin ≥98,0% zur Synthese pH 6.5 - 8.5 (50 g/l, H₂O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40092.0025EA
154
CHF
8.40092.9999
8.40092.0025
L(-)-Carnitin ≥98,0% zur Synthese pH 6.5 - 8.5 (50 g/l, H₂O), Sigma-Aldrich®
L(-)-Carnitin
Formel:
C₇H₁₅NO₃ MW: 161,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038747 CAS-Nummer: 541-15-1 EINECS: 208-768-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 800 g/l (20 °C) |
Melting Point | 190 - 195 °C decomposes |
Molar Mass | 161.2 g/mol |
Bulk Density | 636 kg/m3 |
Density | 0.64 g/cm3 |
pH | 6.5 - 8.5 (50 g/l, H2O) |
Ignition Point |