L(-)-Carnitin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11045500EA
72.3
CHF
EHERC11045500
L(-)-Carnitin
L(-)-Carnitin
Formel:
C₇H₁₅NO₃ MW: 161,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038747 CAS-Nummer: 541-15-1 EINECS: 208-768-0 |