L(-)-Carnitin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4030429.0025EA
73
CHF
BACE4030429.0025
BACE4030429.0250
BACE4030429.0100
L(-)-Carnitin
L(-)-Carnitin
Formel:
C₇H₁₅NO₃ MW: 161,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038747 CAS-Nummer: 541-15-1 EINECS: 208-768-0 |