L(-)-Carnitin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
A17618.09EA 160 CHF
A17618.09 A17618.18
L(-)-Carnitin ≥99%
L(-)-Carnitin
Formel: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Melting Pt: ∼ 190 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038747
CAS-Nummer: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
Merck Index: 14,1849