Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in DMF, T3P® zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43944.0025 8.43944.0100 8.43944.0050
8.43944.0025EA 66.9 CHF
8.43944.0025 8.43944.0100 8.43944.0050
Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in DMF, T3P® zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318.19 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Point 153 °C (1013 hPa) (Dimethylformamide)
Flash Point 58 °C (Dimethylformamide)