1,3,2-Benzodioxaborol (Catecholboran) 50% (w/w) in Toluol , 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H30234.14EA 580 CHF
H30234.14 H30234.22
1,3,2-Benzodioxaborol (Catecholboran) 50% (w/w) in Toluol , 98% (Trockengewicht)
1,3,2-Benzodioxaborol (Catecholboran)
Formel: C₆H₅BO₂
MW: 119,92 g/mol
Dichte: 0,911
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005846
CAS-Nummer: 274-07-7
EINECS: 205-991-5
UN: 2924
ADR: 3,II