Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Lieferant: Molekula
MOLEM31244850EA
0
CHF
MOLEM31244850
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₇H₂₀N₄NaO₉P·2H₂O MW: 514,36 g/mol (478,34 anhy) Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00150993 CAS-Nummer: 6184-17-4 EINECS: 204-988-6 |