Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Lieferant: Thermo Scientific
A14545.09EA 67.9 CHF
A14545.09 A14545.18
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P·2H₂O
MW: 514,36 g/mol (478,34 anhy)
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00150993
CAS-Nummer: 6184-17-4
EINECS: 204-988-6
Merck Index: 14,8201