Magermilchpulver, Pulver, Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL70166-500GEA 66.4 CHF
SIAL70166-500G
Magermilchpulver, Pulver, Millipore®
Magermilchpulver
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6