Magermilchpulver, Pulver
Lieferant: EUROCLONE
EMR180001 EMR180500
EURLEMR180001EA 0 CHF
EURLEMR180001 EURLEMR180500
Magermilchpulver, Pulver
Magermilchpulver
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6