4-(Dimethylamino)zimtaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
115790050 115790250
ACRO115790050EA 108 CHF
ACRO115790050 ACRO115790250
4-(Dimethylamino)zimtaldehyd 98%
4-(Dimethylamino)zimtaldehyd
Formel: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Melting Pt: 137…142 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00007002
CAS-Nummer: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone