3-Methyl-2-benzo[b]thiophencarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24624.03
B24624.06
B24624.14
B24624.03EA
55.9
CHF
B24624.03
B24624.06
B24624.14
3-Methyl-2-benzo[b]thiophencarbonsäure ≥97%
3-Methyl-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Purity: 97%
CAS No.: 3133-78-6
Molecular Formula: C10H8O2S
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 241-244°
MDL No.: MFCD01830305
Formel:
C₁₀H₈O₂S Melting Pt: 241…244 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01830305 CAS-Nummer: 3133-78-6 |