4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2)
Lieferant: Biotium
Synonyms: Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate, 4-MUP
10010-1 10010
10010-1EA 1490 CHF
10010-1 10010.
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2)
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2)
Formel: C₁₀H₇Na₂O₆P
MW: 300.11 g/mol
MDL Number: MFCD00037614
CAS-Nummer: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0